Läs mer
Axygen™ Biomek™ FX/NX Robotic Tips
BIOPHARMA
Produktkod. 12772856 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
30 μL
30μ l
45μ L
50 μl
250 μL
250μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Sterile
Tipsstil:
Automation, Fine Point
Automation, Round
Automation, Wide Orifice
Automatisering, Bred öppning
Automatisering, Fin punkt
Automatisering, Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 19200
Paket med 3840
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 12772856
Brand: Axygen™ FX38445FPR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Axygen Robotspetsar tillverkas enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet.
De Axygen varumärkessortimentet innehåller en omfattande rad tips för Beckman Coulter automatiserade vätskehanteringssystem. Dessa spetsar tillverkas enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet. Pipettspetsarna är också tillgängliga med MAXYMum Recovery, en unik lågretentionsteknologi som förbättrar spetsprestanda och maximerar användningen av dina dyrbara prover.
  • Finns i racked, racked steril och med aerosolbarriär (filtrerad)
  • Kompatibel med Beckman Biomek FX och Beckman Multimek instrument med ett AP96-huvud
  • Även kompatibel med Span-8 pod när funktionen för vätskenivåavkänning är avstängd
  • Oöverträffad rakhet för att säkerställa att spetsen kommer in i brunnen smidigt, varje gång
  • 384/1536-brunn kompatibel för att möta dina mest krävande applikationer
  • Spetsar med bred borrning är idealiska för pipettering av viskösa material, genomiskt DNA eller känsliga cellkulturer
  • Fine Point förbättrar noggrannheten och precisionen vid lägre provvolymer
  • Maximum recovery™ tips minskar provförlust, förbättrar reproducerbarhet och noggrannhet, minimerar användningen av värdefulla prover och reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 45μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ANSI
Rena påståenden DNas, RNase och Pyrogen fri
För användning med (applikation) Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller
Formatera Rack, 384-brunn
Tipsstil Automatisering, Fin punkt
Förpackning 10 ställ/pk, 5 st/k.
För användning med (utrustning) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Produktlinje Beckman Biomek