Läs mer
Axygen™ Kapslar för PCR-rör
Produktkod. 12547987 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Klart
MaxyClear
MaxyClear, m/skrivyta
Orange
Rött
Violett
Förslutningstyp:
Kupolformad keps
Kupolformad mössa
Platt mössa
Produkttyp:
8-Strip Flat PCR-rörlock
8-Strips kupolformad PCR-rörlock
8-stavs platt PCR-rörlock med skrivyta
Kupolformad PCR-rörkapsyl med 8 remsor
PCR Caps
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 125
Produktkod. 12547987
Brand: Axygen™ PCR02CPB
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
8-Strip kupolformad eller platt remsa lock för Axygen PCR-rör
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNase, pyrogen-free
Stängningsfärg Blue
Färg Blått
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 125/Pk.
Stängningsmaterial Polypropylene
För användning med (utrustning) 8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates
Sterilitet Non-sterile
Material Polypropylene
Förslutningstyp Kupolformad keps
Formatera Strip
Produkttyp Kupolformad PCR-rörkapsyl med 8 remsor