Läs mer
Axygen™ Kapslar för PCR-rör
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Klart
MaxyClear
MaxyClear, m/skrivyta
Orange
Rött
Violett
Förslutningstyp:
Kupolformad keps
Kupolformad mössa
Platt mössa
Produkttyp:
8-Strip Flat PCR-rörlock
8-Strips kupolformad PCR-rörlock
8-stavs platt PCR-rörlock med skrivyta
Kupolformad PCR-rörkapsyl med 8 remsor
PCR Caps
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 125
Beskrivning
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Stängningsfärg | Orange |
| Färg | Orange |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 125/Pk. |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| För användning med (utrustning) | 8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Material | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Kupolformad keps |
| Visa mer |