Läs mer
Axygen™ Kapslar för PCR-rör
Produktkod. 12607385 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Klart
MaxyClear
MaxyClear, m/skrivyta
Orange
Rött
Violett
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Kupolhatt
Platt mössa
Produkttyp:
8-Strip Flat PCR-rörlock
8-Strips kupolformad PCR-rörlock
8-stavs platt PCR-rörlock med skrivyta
8-strip kupolformad PCR-rörlock
PCR Caps
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 125
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslutningstyp Produkttyp Förpackningsstorlek
12607385 Klart Kupolformad mössa 8-Strips kupolformad PCR-rörlock Paket med 125
12547987 Blått Kupolhatt 8-strip kupolformad PCR-rörlock Paket med 125
12537987 Diverse Kupolformad mössa 8-Strips kupolformad PCR-rörlock Paket med 125
12557987 Grön Kupolhatt 8-strip kupolformad PCR-rörlock Paket med 125
12567987 Orange Kupolhatt 8-strip kupolformad PCR-rörlock Paket med 125
12587987 Violett Kupolhatt 8-strip kupolformad PCR-rörlock Paket med 125
12577987 Rött Kupolhatt 8-strip kupolformad PCR-rörlock Paket med 125
12597987 Gult Kupolhatt 8-strip kupolformad PCR-rörlock Paket med 125
12609535 MaxyClear, m/skrivyta Platt mössa 8-stavs platt PCR-rörlock med skrivyta Paket med 125
11320155 MaxyClear Platt mössa 8-Strip Flat PCR-rörlock Paket med 125
15409073 Klart Kupolformad mössa PCR Caps Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 12607385 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer PCR02CPC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.53 SEK
    300.97 SEK / Paket med 125
    Save 22.56 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
8-Strip kupolformad eller platt remsa lock för Axygen PCR-rör
Axygen polypropen, tunnväggiga PCR-rör med och utan lock är designade för att passa standardblock med 96 brunnar och finns i ett sortiment av färger. Den konsekventa och ultratunna väggen möjliggör exakt värmeöverföring. En jämn införingslock säkerställer en tät passform för att minska avdunstning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Stängningsfärg Klart
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 125/Pk.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) 8-strips PCR-rör och 96-brunnars PCR-mikroplattor
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Förslutningstyp Kupolformad mössa
Formatera Remsa
Produkttyp 8-Strips kupolformad PCR-rörlock