Beskrivning
Axygen polypropen, tunnväggiga PCR-rör med och utan lock är designade för att passa standardblock med 96 brunnar och finns i ett sortiment av färger. Den konsekventa och ultratunna väggen möjliggör exakt värmeöverföring. En jämn införingslock säkerställer en tät passform för att minska avdunstning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas, pyrogenfri |
| Stängningsfärg | Klart |
| Färg | MaxyClear, m/skrivyta |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 1250/Cs. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | 8-strips PCR-rör och 96-brunnars PCR-mikroplattor |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Platt mössa |
| Visa mer |