Läs mer
Axygen™ Koniska bottenrör med skruvlock, fästa genomskinliga öglor
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Skrivområde för providentifiering
- Kepsar stängs med en hand
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För providentifiering |
| Inkluderar | Fäst genomskinlig ögla mössa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bottenform | Konisk |
| Max. RCF | 20,000 x g |