Läs mer
Axygen™ Koniska centrifugrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11324175 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackning:
25 rör och kapsyler/stativ, 20 stativ/kåpor.
Väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackning unitSize
11324175 15 ml 25 rör och kapsyler/stativ, 20 stativ/kåpor. Paket med 500
11354205 50 ml Väska Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324175 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer SCT15ML500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1742.67 SEK
    1668.74 SEK / Paket med 500
    Save 73.93 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Graderade rör med konisk botten
  • Bedömd till 12 000 RCF
  • Tryckta graderingar och skrivområde för providentifiering
  • Skruvlock kan stängas med en hand.
  • Sterila alternativ finns också tillgängliga.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (applikation) För providentifiering
Inkluderar Skruvlock
Förpackning 25 rör och kapsyler/stativ, 20 stativ/kåpor.
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Konisk
Max. RCF 12,000 x g