Läs mer
Axygen™ Engångsreagensbehållare med V-botten
Produktkod. 12537967 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
100/Cs.
200/Cs.
Dividerat; 100/Cs.
Dividerat; 200/Cs.
Individuellt inslagna; 100/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Förpackning Förpackningsstorlek
12537967 25 mL Icke-steril Dividerat; 100/Cs. Paket med 100
12537997 25 mL Sterila Dividerat; 200/Cs. Paket med 200
12567967 100 mL Sterila Individuellt inslagna; 100/Cs. Paket med 100
12557967 100 mL Icke-steril 100/Cs. Paket med 100
10241570 25 mL Icke-steril 100/Cs. Paket med 100
12557997 25 mL Sterila 200/Cs. Paket med 200
12587967 25 mL Sterila Individuellt inslagna; 100/Cs. Paket med 100
12597967 50 mL Icke-steril 100/Cs. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12537967 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer RES2CV25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 SEK
    733.89 SEK / Paket med 100
    Save 316.11 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Designad för att rymma alla flerkanalspipetter
Axygen engångsreservoarer är utformade för att rymma alla flerkanalspipetter. Fyra hörn och en vass V-botten ger maximal provtagning. Alla reservoarer är vita.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI, RNas/DNas-fri, icke-pyrogen
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Typ Reagensreservoar
Förpackning Dividerat; 100/Cs.
Disponibel Engångsbruk