Läs mer
Axygen™ Engångsreagensbehållare med V-botten
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12537997 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
100/Cs.
200/Cs.
Dividerat; 100/Cs.
Dividerat; 200/Cs.
Individuellt inslagna; 100/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Produktkod. 12537997
Brand: Axygen™ RES2CV25S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att rymma alla flerkanalspipetter
Axygen engångsreservoarer är utformade för att rymma alla flerkanalspipetter. Fyra hörn och en vass V-botten ger maximal provtagning. Alla reservoarer är vita.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI, RNas/DNas-fri, icke-pyrogen
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
Förpackning Dividerat; 200/Cs.
Disponibel Engångsbruk