Beskrivning
Designad för att rymma alla flerkanalspipetter
Axygen engångsreservoarer är utformade för att rymma alla flerkanalspipetter. Fyra hörn och en vass V-botten ger maximal provtagning. Alla reservoarer är vita.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI, RNas/DNas-fri, icke-pyrogen |
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Reagensreservoar |
| Förpackning | 200/Cs. |
| Disponibel | Engångsbruk |