Läs mer
Axygen™ Eppendorf™ Kompatibla pipettspetsar
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Tipsstil:
Eppendorf
Låg retention
Förpackning:
Rackad
Racked
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1152
Paket med 3456
Paket med 5000
Beskrivning
- Finns i sterila eller icke-sterila former
- e-Beam bestrålad för att förhindra produktnedbrytning
- Maxymum återställningsspetsar möjliggör fullständig provhämtning och större precision från spets till spets
- Examen poäng på 110μ L och 500μ L, tillåter visuell bekräftelse av pipettrupptagningsvolymen
- Volym: 1000μ L
- Färg: blå
Beställningsinfo
- Bulkpackad: 500 Tips/Pack. 10 förpackningar/Cs.
- Rack: 96 tips/rack, 12 rack/pack, 3 pack/Cs.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Blått |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Låg retention |
| Förpackning | Rackad |
| För användning med (utrustning) | Eppendorf |
| Graderad | Ja |
| Examen | 110 och 500 μL |