Läs mer
Axygen™ Eppendorf™ Kompatibla pipettspetsar
Produktkod. 12736619 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Eppendorf
Låg retention
Förpackning:
Rackad
Rackade
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1152
Paket med 3456
Paket med 5000
Produktkod. 12736619
Brand: Axygen TE1004BLR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med Eppendorf och Biohit pipetter
  • Finns i sterila eller icke-sterila former
  • e-Beam bestrålad för att förhindra produktnedbrytning
  • Maxymum återställningsspetsar möjliggör fullständig provhämtning och större precision från spets till spets
  • Examen poäng på 110μ L och 500μ L, tillåter visuell bekräftelse av pipettrupptagningsvolymen
  • Volym: 1000μ L
  • Färg: blå
Beställningsinfo
  • Bulkpackad: 500 Tips/Pack. 10 förpackningar/Cs.
  • Rack: 96 tips/rack, 12 rack/pack, 3 pack/Cs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 μl
Sterilitet Icke-steril
Färg Blått
Formatera Ställ
Tipsstil Låg retention
Förpackning Rackad
För användning med (utrustning) Eppendorf
Graderad Ja
Examen 110 och 500 μL