Läs mer
Axygen™ Eppendorf™ Kompatibla pipettspetsar
Produktkod. p-4345373 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Tipsstil:
Eppendorf
Låg retention
Förpackning:
Rackad
Racked
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1152
Paket med 3456
Paket med 5000
Produktkod. 12565667
Brand: Axygen TE1004BRS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kompatibel med Eppendorf och Biohit pipetter
  • Available in sterile or nonsterile forms
  • e-Beam irradiated to prevent product degradation
  • Maxymum recovery tips allows complete sample retrieval and greater tip-to-tip precision
  • Graduation marks at 110 μL and 500 μL, allows visual confirmation of pipettor draw volume
  • Volume: 1000 μL
  • Color: Blue
Beställningsinfo
  • Bulkpackad: 500 Tips/Pack. 10 förpackningar/Cs.
  • Rack: 96 tips/rack, 12 rack/pack, 3 pack/Cs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 μL
Sterilitet Sterile
Färg Blue
Formatera Rack
Tipsstil Eppendorf
Förpackning Racked
För användning med (utrustning) Eppendorf
Graderad Yes
Examen 110 and 500μL