Läs mer
Axygen™ FLIPR™ Liberty Robotic Tips
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Klart
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 19200
Paket med 3840
Beskrivning
- Finns i klar och svart
- Volym: 30 μL
- Finns som racked eller racked och pre-sterilized
- För användning med Molecular Devices Liberty huvud
- Förpackning: 384 Tips/ställ; 10 ställ/enhet; 5 enheter/Cs.
Certifikat
Certifierad RNase-, DNase- och endotoxin-säker
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 30μ l |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Svart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Rena påståenden | DNas-, RNas- och pyrogenfri |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering, Rund |
| Förpackning | SBS Kuggstång |
| Kvantitet | 50 Rack/Cs. |
| För användning med (utrustning) | Molecular Devices FLIPR 384-well Head |
| Visa mer |