Läs mer
Axygen™ Gelskärspetsar: 1,1 x 6,5 mm
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 2400
Paket med 2500
Beskrivning
Axygen™ Gelskärspetsar är utformade för att ta bort band från agarosgel. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria.
- Designad för att ta bort band från agarosgel
- Enhandsoperation
- Tryckknappsgelsläpp
- Frigöring av utkastarknappens spets
- Undvik korskontaminering
- Spetsar passar standard 1000μ L pipetter
- Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria.
- Ickepyrogena
- Icke steril
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Längd (metrisk) | 1.1 x 6.5 mm |
| Rena påståenden | DNase, RNase Free |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Gelladdning |
| Förpackning | 48 Tips/Rack, 10 Rack/Pk, 5 Packs/Cs |
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |