Läs mer
Axygen™ Gelskärspetsar: 1,1 x 6,5 mm
Produktkod. p-8015619 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 2400
Paket med 2500
Produktkod. 12575717
Brand: Axygen™ TGL1165
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universell passform för pipetter av forskningskvalitet.
Axygen™ Gelskärspetsar är utformade för att ta bort band från agarosgel. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria.
  • Designad för att ta bort band från agarosgel
  • Enhandsoperation
  • Tryckknappsgelsläpp
  • Frigöring av utkastarknappens spets
  • Undvik korskontaminering
  • Spetsar passar standard 1000μ L pipetter
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria.
  • Ickepyrogena
  • Icke steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 μl
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Längd (metrisk) 1.1 x 6.5 mm
Rena påståenden DNase, RNase Free
Formatera Bulk
Tipsstil Gelladdning
Förpackning 250 Tips/Pk, 10 Pack/Cs
Graderad Ja
Material Polypropen
Examen 2, 5 μL