Läs mer
Axygen™ Geltips, platt
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,5 till 200μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Beskrivning
Axygen™ Gelladdningsspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de mest populära pipettormärkena. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. Finns i antingen platta eller runda versioner, med olika ytterdiametrar för olika geltjocklek.
Designad för att ta bort band från agarosgel Enhandsoperation Tryckknappsgelsläpp Frigöring av utkastarknappens spets Undvik korskontaminering Spetsar passar standard 1000μ L pipetter Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. Ickepyrogena Icke steril OD-värde: 0,17 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 10μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Tjocklek | 0.2 mm |
| Rena påståenden | DNase, RNase Free |
| Tipsstil | Gelladdning |
| Förpackning | 200 tips/ställ, 2 ställ/C |
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |
| Examen | 2, 5 μL |