Läs mer
Axygen™ GEN3™ Multi-barriär pipettspetsar
Produktkod. 12812283 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10 μl
1 till 200 μl
100 till 1000 μl
20 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 4800
Paket med 5000
Produktkod. 12812283
Brand: Axygen™ GEN31000LRS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder det ultimata skyddet mot korskontaminering med hjälp av tri-filter-teknik
Den nya Axygen™ stämpla GEN3 flerbarriärfilterpipettspetsar erbjuder det ultimata skyddet mot korskontaminering med hjälp av trefilterteknik. Dessa tips förhindrar att vätska eller aerosol passerar igenom och låser sig vid kontakt. GEN3 spetsar separerar effektivt vätska från den självtätande barriären med hjälp av ett extra skyddande lager av konventionellt polyetenfiltermaterial. Förutom de självtätande egenskaperna har vår GEN3 pipettspetsar med flera barriärer har vår exklusiva Maxymum Recovery™ teknologi som minskar mängden reagens eller prov som fäster vid pipettspetsarna. Erbjuds i rack, sterila, spetsar är icke-pyrogena och certifierade humant gDNA och PCR-hämningsfria och DNas-/RNasfria.
  • Flerbarriär självtätande filter förhindrar korskontaminering av aerosol eller vätska
  • Certifierad human gDNA och PCR-hämning, RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Proprietär filterdesign förhindrar eventuell PCR-hämning
  • Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention och hög avkastning
  • Steril, behöver inte autoklaveras
  • Certifikat
    GEN3 multi-barriärspetsar är certifierade humant gDNA och PCR-hämningsfria. Certifierad DNase-/RNas-fri och icke-pyrogen.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Volym (metrisk) 100 till 1000 μl
    Filtrerade Filtrerade
    Sterilitet Sterila
    Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
    Rena påståenden DNas, RNas, DNA, PCR-hämmare och pyrogenfri
    Formatera Ställ
    Förpackning 100 Tips/Rack, 10 Rack/Pk, 5 Packs/Cs
    Produktlinje GEN3
    Material Polyeten