Läs mer
Axygen™ GEN3™ Multi-barriär pipettspetsar
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10 μl
1 till 200 μl
100 till 1000 μl
20 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 4800
Paket med 5000
Beskrivning
Den nya Axygen™ stämpla GEN3 flerbarriärfilterpipettspetsar erbjuder det ultimata skyddet mot korskontaminering med hjälp av trefilterteknik. Dessa tips förhindrar att vätska eller aerosol passerar igenom och låser sig vid kontakt. GEN3 spetsar separerar effektivt vätska från den självtätande barriären med hjälp av ett extra skyddande lager av konventionellt polyetenfiltermaterial. Förutom de självtätande egenskaperna har vår GEN3 pipettspetsar med flera barriärer har vår exklusiva Maxymum Recovery™ teknologi som minskar mängden reagens eller prov som fäster vid pipettspetsarna. Erbjuds i rack, sterila, spetsar är icke-pyrogena och certifierade humant gDNA och PCR-hämningsfria och DNas-/RNasfria.
Flerbarriär självtätande filter förhindrar korskontaminering av aerosol eller vätska Certifierad human gDNA och PCR-hämning, RNase-/DNas-fri Ickepyrogena Proprietär filterdesign förhindrar eventuell PCR-hämning Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention och hög avkastning Steril, behöver inte autoklaveras
Certifikat
GEN3 multi-barriärspetsar är certifierade humant gDNA och PCR-hämningsfria. Certifierad DNase-/RNas-fri och icke-pyrogen.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 20 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, PCR-hämmare och pyrogenfri |
| Formatera | Ställ |
| Förpackning | 96 Tips/Rack, 10 Rack/Pk, 5 Packs/Cs |
| Produktlinje | GEN3 |
| Material | Polyeten |