Läs mer
Axygen™ Clear Hanging Format Automation Pipet Tips för Hamilton Microlab™ Star Line och Nimbus™ , 5-pack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15591403 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 5760
Produktkod. 15591403
Brand: Axygen™ HTF10CHTRS5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med Hamilton Microlab™ Star Line och Nimbus™ automatiserade arbetsstationer för vätskehantering
Axygen erbjuder ett alternativt val för din Hamilton™ STARline system.
Dessa tips är:
  • Tillverkad enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monterad via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet
  • Finns i icke-steril, steril, icke-filtrerad och filtrerad
  • Finns som klara eller konduktiva svarta polypropenspetsar
  • Finns i 96-brunnars hängande spetsställ, kapslade spetsställ och individuellt däckssittställ.
  • Designad för Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus och Nimbus™ arbetsstationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Rena påståenden DNas, RNase och Pyrogen fri
För användning med (applikation) Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller
Formatera Hängande spetsställ
Tipsstil Automatisering
Förpackning 5 Ställ/Pk, 12 Pks/Cs.
För användning med (utrustning) Hamilton MICROLAB Nimbus