Läs mer
Axygen™ Clear Hanging Format Automation Pipet Tips för Hamilton Microlab™ Star Line och Nimbus™ , 5-pack
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
50 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 5760
Beskrivning
Axygen erbjuder ett alternativt val för din Hamilton™ STARline system.
Dessa tips är:
- Tillverkad enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monterad via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet
- Finns i icke-steril, steril, icke-filtrerad och filtrerad
- Finns som klara eller konduktiva svarta polypropenspetsar
- Finns i 96-brunnars hängande spetsställ, kapslade spetsställ och individuellt däckssittställ.
- Designad för Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus och Nimbus™ arbetsstationer
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Rena påståenden | DNas, RNase och Pyrogen fri |
| För användning med (applikation) | Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller |
| Formatera | Hängande spetsställ |
| Tipsstil | Automatisering |
| Förpackning | 5 Ställ/Pk, 12 Pks/Cs. |
| Visa mer |