Läs mer
Axygen™ Horisontell gellåda, 15 cm
Handla allt Axygen Scientific ProdukterBeskrivning
Axygen horisontella gelboxar är högkvalitativa, fullfjädrade enheter designade för exceptionell hållbarhet och effektivitet. Gelboxarna har läckagefri extern gelgjutning, vilket gör att du kan gjuta en gel utanför lådan medan en annan gel rinner inuti. Enheterna finns i fyra olika storlekar, och varje enhet kommer med två storlekar av gelbrickor. Dessutom har de lätta att byta ut elektroder som är infällda för att minska potentiella skador. Dessa gelboxar är ett utmärkt värde som kommer att ge många år av pålitlig service.
Funktioner
- Flexibilitet – Varje enhet kommer med 2 storlekar av gelbrickor för att optimera applikationerna
- Extern gelgjutning till gelbox gör det möjligt att köra geler samtidigt som nästa gjuts
- Användarvänlighet – den Axygen kontrastförstärkare gör det enklare att ladda geler
- Robust formsprutning stöds av 3 års garanti
- Större enheter kommer med recirkulationsportar som möjliggör buffertbyte
Fyra storlekar av horisontella tankar. Varje levereras med 2 storlekar av gelbrickor som möjliggör extern gelgjutning. Tre större storlekar kommer med recirkulationsportar för användning vid behov.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad |
| Typ | Horisontell gellåda |
| nr per ärende | 1/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Volym (metrisk) buffert | 500 mL |
| Mått (L x B) | 17,5 x 26,5 cm |
| Bredd (metrisk) | 15 cm |