Läs mer
Axygen™ Horisontell Gel Box, 20 cm
Produktkod. 15529923 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Mått (L x B):
23 x 39,5 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15529923 23 x 39,5 cm Varje
1 options
Produktkod. 15529923 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer HGB20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9695.00 SEK
    8179.66 SEK / Paket med 1
    Save 1515.34 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-03-2027
De Axygen HGB-20 möjliggör högupplösta separationer över längre körningar. Systemet är idealiskt för att separera ett stort antal prover från PCR eller kloning. Levereras med två olika storlekar UV-transparenta gelbrickor som ger flexibilitet och värde.
Den externa gelgjutningen ger effektivitet eftersom gelgjutning och gelkörning kan ske samtidigt. Den formsprutade tanken i ett stycke är hållbar och läckagefri medan studieelektroderna kan bytas av användaren. Denna kompakta enhet kan separera så många som 550 prover beroende på konfiguration. Systemet kräver bara 1500 ml buffert vilket gör det till ett ekonomiskt val för en storformatsenhet. Systemet inkluderar romanen Axygen kontrastförstärkare som möjliggör enkel visualisering av brunnar för provladdning och är reversibel med vit bakgrund för att visualisera körning av geler med färgade MW-markörer.
  • Två storlekar gelbrickor ingår 20 x 20 cm och 20 x 25 cm
  • Axygen Kontrastförstärkare
  • Användarutbytbara elektroder
  • Låg buffertvolym
  • Extern gelgjutning
  • Återcirkulationsportar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad
Typ Horisontell gellåda
Volym (metrisk) buffert 1500 mL
Mått (L x B) 23 x 39,5 cm
Bredd (metrisk) 20 cm