Läs mer
Axygen™ Horisontell gellåda, 7 cm
Produktkod. 15539923 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Mått (L x B):
7 x 7 cm, 7 x 10 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15539923
Brand: Axygen™ HGB7
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varje enhet kommer med två storlekar av gelbrickor
Axygen horisontella gelboxar är högkvalitativa, fullfjädrade enheter designade för exceptionell hållbarhet och effektivitet. Gelboxarna har läckagefri extern gelgjutning, vilket gör att du kan gjuta en gel utanför lådan medan en annan gel rinner inuti. Enheterna finns i fyra olika storlekar, och varje enhet kommer med två storlekar av gelbrickor. Dessutom har de lätta att byta ut elektroder som är infällda för att minska potentiella skador. Dessa gelboxar är ett utmärkt värde som kommer att ge många år av pålitlig service.
Funktioner
  • Flexibilitet – Varje enhet kommer med 2 storlekar av gelbrickor för att optimera applikationerna
  • Extern gelgjutning till gelbox gör det möjligt att köra geler samtidigt som nästa gjuts
  • Användarvänlighet – den Axygen kontrastförstärkare gör det enklare att ladda geler
  • Robust formsprutning stöds av 3 års garanti
  • Större enheter kommer med recirkulationsportar som möjliggör buffertbyte
Fyra storlekar av horisontella tankar. Varje levereras med 2 storlekar av gelbrickor som möjliggör extern gelgjutning. Tre större storlekar kommer med recirkulationsportar för användning vid behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
nr per ärende 1/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Mått (L x B) 7 x 7 cm, 7 x 10 cm
Längd (engelska) 2,7 tum
Längd (metrisk) 7 cm
Bredd (engelska) 2,7 tum, 3,9 tum.
Bredd (metrisk) 7 cm, 10 cm
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado