Läs mer
Axygen™ IMAG Handhållna magnetiska pärlor Separationsenheter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17246740 Handla allt Corning Produkter
Change view
Formatera:
96-brunnsplatta
Provrör
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera unitSize
17246740 Provrör -
15879692 96-brunnsplatta Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17246740 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer IMAG12T
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvandla låg genomströmning till hög genomströmningsseparation genom att vända på ett rör eller mikroplatta
Användningen av magnetiska separationsanordningar (MSD) är väsentliga i alla paramagnetiska pärlor-baserade reningsprocesser. Traditionellt är MSD inte optimerade för manuell användning och de flesta kräver elektriskt drivna vätskehanteringssystem. IMAG MSD finns i rör- eller mikroplattformat och är utformade för att förenkla manuell bearbetning av magnetiska pärlseparationer, inklusive nukleinsyrarening och -sanering, cellbaserade analyser och antikropps- och proteinrening.
  • IMAG MSD:er rymmer enstaka rör eller 96-brunnars mikroplattor
  • Snabb separationstid
- Starka magneter möjliggör mindre än 30 sekunders separationstider
- Håller rör eller mikroplatta som möjliggör snabba tvättsteg
  • Manuell drift möjliggör låg eller hög genomströmning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Provrör
För användning med (utrustning) 0,5, 1,5 och 2 ml skruvlocksrör
För användning med (applikation) Nukleinsyrarening och rengöring, cellbaserade analyser, antikropps- och proteinrening
Inkluderar Starka magneter ger mindre än 30 sek. separationstid
Kvantitet Varje