Beskrivning
Användningen av magnetiska separationsanordningar (MSD) är väsentliga i alla paramagnetiska pärlor-baserade reningsprocesser. Traditionellt är MSD inte optimerade för manuell användning och de flesta kräver elektriskt drivna vätskehanteringssystem. IMAG MSD finns i rör- eller mikroplattformat och är utformade för att förenkla manuell bearbetning av magnetiska pärlseparationer, inklusive nukleinsyrarening och -sanering, cellbaserade analyser och antikropps- och proteinrening.
- IMAG MSD:er rymmer enstaka rör eller 96-brunnars mikroplattor
- Snabb separationstid
- Starka magneter möjliggör mindre än 30 sekunders separationstider
- Håller rör eller mikroplatta som möjliggör snabba tvättsteg
- Manuell drift möjliggör låg eller hög genomströmning
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Provrör |
| För användning med (utrustning) | 0,5, 1,5 och 2 ml skruvlocksrör |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyrarening och rengöring, cellbaserade analyser, antikropps- och proteinrening |
| Inkluderar | Starka magneter ger mindre än 30 sek. separationstid |
| Kvantitet | Varje |