Läs mer
Axygen™ Impermamat AxyMat™ Tätningsmatta för 2 ml 96 brunnar djupa brunnsplattor
Produktkod. 12567887 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Material:
Silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Material unitSize
12567887 Silikon Paket med 50
1 options
Produktkod. 12567887 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer AM2MLRDIMP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemikalieresistent matta minimerar avdunstning i ett brett temperaturområde i PCR- och lagringsapplikationer
Axygen™ Impermamat tätningsmattor minimerar avdunstning i ett brett temperaturområde i PCR- och lagringsapplikationer. ImpermaMats är kemiskt resistenta, återanvändbara tätningsmattor, som ger en hög grad av förtroende. För lagringsapplikationer som involverar mer aggressiva lösningsmedel innehåller de inga lim eller extraherbara för att kontaminera prover. Tillverkade av silikon av forskningskvalitet, kan de autoklaveras, och efter en blektvätt och etanolsköljningsprotokoll kan de också återanvändas.
  • Kemisk beständighet - kan användas i alla tillämpningar som kräver närvaro av DMSO eller liknande lösningsmedel
  • Innehåller inga lim, inga extraherbara ämnen för att kontaminera prover
  • Tätt försegling till plattan, ingen provavdunstning eller förorening från brunn till brunn
  • Användbar inom ett brett temperaturområde från -80 °C upp till +121 °C
  • Alfanumeriskt rutnät med hög kontrast för enkel identifiering av brunnen
  • Kompatibilitet: P-DW-11-C, P-DW-20-C, P-96-450R-C, P-96-450V-C
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Naturlig
    Material Silikon
    Sterilitet Icke-steril
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Antal Wells 96
    nr per ärende 50/Cs.
    Antal per förpackning 10/Pk.
    Temperaturområde (engelska) -176 °F till 250 °F
    Produkttyp Impermamat Tätningsmatta
    Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +121 °C
    Well Shape Rund
    Plattkompatibilitet 96-brunnars mikroplatta, 2 ml