Läs mer
Axygen™ Impermamat AxyMat™ Tätningsmatta för 5 ml 48-brunnars plattor med rektangulära brunnar
Produktkod. 12557897 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Material:
Silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Material unitSize
12557897 Silikon Paket med 50
1 options
Produktkod. 12557897 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer AM48IMP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemikalieresistent matta minimerar avdunstning i ett brett temperaturområde i PCR- och lagringsapplikationer
Axygen™ Impermamat AxyMatsTM tätningsmattor minimerar avdunstning i ett brett temperaturområde i PCR- och lagringsapplikationer. ImpermaMats är kemiskt resistenta, återanvändbara tätningsmattor, som ger en hög grad av förtroende. För lagringsapplikationer som involverar mer aggressiva lösningsmedel innehåller de inga lim eller extraherbara för att kontaminera prover. De är gjorda av silikon av forskningskvalitet och kan autoklaveras, och efter ett blekmedelstvätt- och etanolsköljprotokoll kan de också återanvändas.
  • Kemisk beständighet - kan användas i alla tillämpningar som kräver närvaro av DMSO och liknande lösningsmedel
  • Innehåller inga lim, inga extraherbara ämnen för att kontaminera prover
  • Tätt försegling till plattan, ingen provavdunstning eller förorening från brunn till brunn
  • Användbar inom ett brett temperaturområde från -80 °C upp till +121 °C
  • Alfanumeriskt rutnät med hög kontrast för enkel identifiering av brunnen
  • Kompatibilitet: P-5ML-48-C
  • För användning med 48 brunns djupa brunnsplattor
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Naturlig
    Material Silikon
    Sterilitet Icke-steril
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Antal Wells 48
    nr per ärende 50/Cs.
    Antal per förpackning 10/Pk.
    Temperaturområde (engelska) -176 °F till 250 °F
    Produkttyp Impermamat Tätningsmatta
    Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +121 °C
    Well Shape Rektangulär
    Plattkompatibilitet 48-brunnars rektangulär djupbrunnsmikroplatta, 5 mL