Läs mer
Axygen™ Impermamat AxyMat™ Tätningsmattor för 2 ml 96 brunnar plattor med fyrkantiga brunnar
Handla allt Axygen Scientific ProdukterBeskrivning
Axygen™ Impermamat tätningsmattor minimerar avdunstning i ett brett temperaturområde i PCR- och lagringsapplikationer. ImpermaMats är kemiskt resistenta, återanvändbara tätningsmattor, som ger en hög grad av förtroende. För lagringsapplikationer som involverar mer aggressiva lösningsmedel innehåller de inga lim eller extraherbara för att kontaminera prover. Tillverkade av silikon av forskningskvalitet, kan de autoklaveras, och efter en blektvätt och etanolsköljningsprotokoll kan de också återanvändas.
Kemisk beständighet - kan användas i alla tillämpningar som kräver närvaro av DMSO eller liknande lösningsmedel Innehåller inga lim, inga extraherbara ämnen för att kontaminera prover Tätt försegling till plattan, ingen provavdunstning eller förorening från brunn till brunn Användbar inom ett brett temperaturområde från -80 °C upp till +121 °C Alfanumeriskt rutnät med hög kontrast för enkel identifiering av brunnen För användning med 96 fyrkantiga brunnsplattor Kompatibilitet: P-2ML-SQ-C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Material | Silikon |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Antal Wells | 96 |
| nr per ärende | 50/Cs. |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Temperaturområde (engelska) | -176 °F till 250 °F |
| Produkttyp | Impermamat Tätningsmatta |
| Temperaturområde (metriskt) | -80 °C till +121 °C |
| Visa mer |