Läs mer
Axygen™ LightCycler 480 kompatibla PCR-plattor, 96-brunnar
Produktkod. 12739628 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12739628 Klart Paket med 50
1 options
Produktkod. 12739628 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer PCR96LC480CNF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3147.21 SEK
    3012.55 SEK / Paket med 50
    Save 134.66 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 21-01-2027
Lägg i varukorgen
96-brunnars platta är designad för att passa Roche LightCycler™ 480
  • Certifierad RNase- och DNase-fri
  • Icke steril
  • Stort alfanumeriskt rutnät för enkel identifiering av brunnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Färg Klart
För användning med (utrustning) För Roche lätt cykler 480
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Rund
För användning med (applikation) RT-PCR
Inkluderar Tryckt alfanumeriskt rutnät
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.