Beskrivning
Axygen™ Low Profile 8-Strip PCR-rör är idealiska för reaktioner med låg provvolym. Genom att använda högpolerade och exakta formar säkerställer våra rör exakt värmeöverföring och en läckagesäker tätning med ett urval av remsor. Designen med låg profil tillåter minskad reaktionstid och avdunstning på grund av mindre död luftvolym. Rören finns i vitt och klart med eller utan lock. Rören är DNas-/RNas-fria och icke-pyrogena.
- Lågprofildesign resulterar i snabbare och effektivare PCR-reaktioner
- Idealisk för 0,1 ml termocykler
- Finns i vit eller klar
- DNas-/RNas-fri och icke-pyrogen
- Rekommenderat volymområde = 5μ L till 125μ L
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas och icke-pyrogenfri |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.1 mL |
| Kvantitet | 125/Pk. |
| För användning med (utrustning) | 0,1 mL termisk cykler för reaktioner med låg provvolym |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Formatera | Remsa |
| Produkttyp | Tunnvägg 8-Strip PCR-rör |