Läs mer
Axygen™ Maximal Recovery™ Pipettspets av polypropen
Produktkod. 11376054 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
1 till 200μ L
200 μl
Färg:
Gult
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 11376054
Brand: Axygen™ T300LRS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ultralågt retention och högt utbyte
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
  • Ickepyrogena
  • Fasad
  • Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention och hög avkastning
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Icke-filtrerad
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Rena påståenden DNase, RNase och Pyrogen Free
För användning med (applikation) Med nästan alla märken av en- och flerkanalspipetter
Formatera Ställ
Förpackning 96 Tips/Rack, 10 Rack/Pk, 5 Packs/Cs
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje Maxymum Recovery