Läs mer
Axygen™ Maximal Recovery™ Pipettspets av polypropen
Produktkod. p-8007933 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
1 till 200μ L
200 μl
Färg:
Gult
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 12649535
Brand: Axygen™ T200CLRS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ultralågt retention och högt utbyte
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
  • Ickepyrogena
  • Fasad
  • Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention och hög avkastning
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Rena påståenden DNase, RNase och Pyrogen Free
För användning med (applikation) Används med en- och flerkanalspipetter
Formatera Ställ
Förpackning Gångjärnsställ
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje Maxymum Recovery