Läs mer
Axygen™ Maxygene II Thermal Cycler
Produktkod. 15378301 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Termiskt område:
4 °C till 99 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Termiskt område Förpackningsstorlek
15378301 4 °C till 99 °C Varje
1 options
Produktkod. 15378301 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer THERM1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-04-2027
Axygen™ Maxygene II Thermal Cycler ger ökad hastighet och avancerade funktioner som ger förstklassig prestanda.
  • Unik flexibel programmering
  • Snabba körtider
  • Förbättrat arbetsflöde jämfört med traditionella gradientcyklare
  • Ramphastigheter upp till 5 °C/sek.
  • Enkelt användargränssnitt
  • Justerbart uppvärmt lock rymmer remsor, rör och mikroplattor
  • Förprogrammerade standardprotokoll
  • 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 120 till 240 V
Produkttyp 96 Well Block Thermal Cycler
Höjd (metrisk) 250 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Djup (metriskt) 430 mm
Termiskt område 4 °C till 99 °C
Frekvens 50 till 60 Hz