Läs mer
Axygen™ Mikroplatta förseglingsfilm och tejper
Produktkod. 12577947 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Material:
Aluminium
Polyester
Polyolefin
Rayon
Produkttyp:
Andningsbar tätningsfilm
AxySeal tätningsfilm
CyclerSeal förseglingsfilmrulle
CyclerSeal tätningsfilm
Tätningsfilm
Tätningsfilmrulle
UltraClear tätningsfilm
Mått (L x B):
115 x 500 m
135,5 x 80 mm
146 x 79,2 mm
146 x 79,6 mm
153 x 82,3 mm
Ej tillämpligt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Paket med 500
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Produkttyp Mått (L x B) Sterilitet Förpackningsstorlek
12577947 Aluminium Tätningsfilm 146 x 79,2 mm Icke-steril -
11326254 Rayon Andningsbar tätningsfilm 153 x 82,3 mm Icke-steril Paket med 100
12742796 Rayon Andningsbar tätningsfilm 153 x 82,3 mm Sterila Paket med 500
11336254 Rayon Andningsbar tätningsfilm 153 x 82,3 mm Sterila Paket med 50
12623616 Aluminium Tätningsfilmrulle 115 x 500 m Icke-steril Varje
12613616 Polyester CyclerSeal förseglingsfilmrulle 115 x 500 m Icke-steril Varje
12752796 Aluminium Tätningsfilm 146 x 79,2 mm Icke-steril Paket med 500
12782796 Polyester AxySeal tätningsfilm 146 x 79,6 mm Sterila Paket med 500
11380215 Polyester AxySeal tätningsfilm 146 x 79,6 mm Sterila Paket med 100
12772796 Polyester AxySeal tätningsfilm 146 x 79,6 mm Icke-steril -
11336074 Polyester AxySeal tätningsfilm 146 x 79,6 mm Icke-steril Paket med 100
13131824 Polyester CyclerSeal tätningsfilm 135,5 x 80 mm Icke-steril -
12014538 Polyester CyclerSeal tätningsfilm 135,5 x 80 mm Icke-steril Paket med 100
11304325 Polyolefin UltraClear tätningsfilm Ej tillämpligt Icke-steril Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 12577947 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer PCRAS200
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Erbjuder bra ekonomi för engångsbruk.
För applikationer som sträcker sig från PCR och Real-Time PCR till ELISA och cellkultur, Axygen filmer är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att försegla plåtar och förbättra automatiseringen. Används för att försegla mikroplattor med flera brunnar.
Aluminium
  • Ger exceptionell tätning på plattor med flera brunnar med varierande temperaturer och reagens
  • Med kompressionsmattor förseglas filmer och tejper under termocykling
  • Idealisk för ljuskänsliga prover och dess enhetligt applicerade lim ger optimal brunnsförsegling
  • Genomstickningsbar, PCR-AS-200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Aluminium
Sterilitet Icke-steril
Längd (engelska) 5,74 tum.
Längd (metrisk) 146 mm
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 100/Pk.
Mått (L x B) 146 x 79,2 mm
Bredd (engelska) 3,11 tum.
Bredd (metrisk) 79.2 mm
För användning med (applikation) Designad för applikationer som sträcker sig från PCR och realtids-PCR till ELISA och cellkultur, idealisk för ljuskänsliga prover
Produkttyp Tätningsfilm
Tjocklek 35μ m
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +104 °C