Läs mer
Axygen™ Mikroplatta förseglingsfilm och tejper
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12613616 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Material:
Aluminium
Polyester
Polyolefin
Rayon
Produkttyp:
Andningsbar tätningsfilm
AxySeal tätningsfilm
CyclerSeal Sealing Film Roll
CyclerSeal tätningsfilm
Sealing Film Roll
Tätningsfilm
UltraClear tätningsfilm
Mått (L x B):
115 x 500 m
135.5 x 80 mm
146 x 79.2 mm
146 x 79.6 mm
153 x 82.3 mm
Ej tillämpligt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Paket med 500
Varje
Product Code. 12613616
missing translation for 'mfr': Axygen™ HSFTSL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Erbjuder bra ekonomi för engångsbruk.
För applikationer som sträcker sig från PCR och Real-Time PCR till ELISA och cellkultur, Axygen filmer är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att försegla plåtar och förbättra automatiseringen. Används för att försegla mikroplattor med flera brunnar. Tätningsfilmens temperatur sträcker sig från -40 °C till +104 °C.
Andas
  • Tillåt effektivt gasutbyte för cellulär och bakteriell odling— samtidigt som man förhindrar kontaminering
  • Försegla odlingsplattor av polypropen och polystyren, 96- och 384-brunnars plattor inklusive andra analysplattor
Aluminium
  • Ger exceptionell tätning på plattor med flera brunnar med varierande temperaturer och reagens
  • Med kompressionsmattor förseglas filmer och tejper under termocykling
  • Idealisk för ljuskänsliga prover och dess enhetligt applicerade lim ger optimal brunnsförsegling
  • Genomstickningsbar, PCR-AS-200
CyclerSeal
  • Exceptionell tätning över hela plattan skyddar prover under transport eller lagring
  • När den används med Axygens kompressionsmatta eliminerar denna polyesterfilm kontaminering från brunn till brunn och överkorsning i PCR-tillämpningar
AxySeal
  • Polyesterbaserad med jämnt och konsekvent applicerat akryllim för att eliminera kanteffekten i känsliga ELISA analyser
  • Lämplig för försegling av vävnadsodlingsplattor, korttidsförvaring och inkubation, transport och inneslutning av biologiskt farliga lösningar
  • Finns i både icke-steril och steril förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Polyester
Sterilitet Icke-steril
Längd (engelska) 4,52 tum.
Längd (metrisk) 115 mm
nr per ärende 1/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Mått (L x B) 115 x 500 m
Bredd (engelska) 196 in.
Bredd (metrisk) 500 m
För användning med (applikation) Designed for applications ranging from PCR and real-time PCR to storage
För användning med (utrustning) Agilent/V11
Produkttyp CyclerSeal Sealing Film Roll
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +104 °C