Läs mer
Axygen™ Flerbrunns högprofilsreagensbehållare
Produktkod. 11300265 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
80 mL
84 mL
264 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kanaler:
8
12
Förpackning:
25/Cs.
Individuellt inslagna; 25/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Kanaler Förpackning Förpackningsstorlek
11300265 264 mL Sterila 12 Individuellt inslagna; 25/Cs. Paket med 25
11311974 84 mL Icke-steril 12 25/Cs. Paket med 25
11330265 80 mL Icke-steril 8 25/Cs. Paket med 25
11340265 80 mL Sterila 8 Individuellt inslagna; 25/Cs. Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11300265 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer RESMW12HPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4587.72 SEK
    4396.42 SEK / Paket med 25
    Save 191.30 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med ny polypropen för utmärkt kemikaliebeständighet
Corning erbjuder ett komplett sortiment av Axygen reagensbehållare med en och flera brunnar som finns tillgängliga i flera format för automatiserad och manuell användning. Alla reservoarer är designade för att överensstämma med standardmåtten för ANSI/SLAS-fotavtryck för mikroplattor och är kompatibla med de flesta automationsarbetsstationer. Reagensbehållare är tillverkade av polypropen för utmärkt kemisk resistens.
  • Hållbar och kostnadseffektiv
  • Olika format för flera applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI/SLAS, RNase/DNas-fri, icke-pyrogen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 264 mL
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
nr per ärende 25/Cs.
Antal per förpackning 25/Pk.
Förpackning Individuellt inslagna; 25/Cs.
Volym (metrisk) Tja 22 mL
Kanaler 12
Disponibel Engångsbruk