Beskrivning
Corning erbjuder ett komplett sortiment av Axygen reagensbehållare med en och flera brunnar som finns tillgängliga i flera format för automatiserad och manuell användning. Alla reservoarer är designade för att överensstämma med standardmåtten för ANSI/SLAS-fotavtryck för mikroplattor och är kompatibla med de flesta automationsarbetsstationer. Reagensbehållare är tillverkade av polypropen för utmärkt kemisk resistens.
- Hållbar och kostnadseffektiv
- Olika format för flera applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI/SLAS, RNase/DNas-fri, icke-pyrogen |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 84 mL |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Reagensreservoar |
| nr per ärende | 25/Cs. |
| Antal per förpackning | 25/Pk. |
| Förpackning | 25/Cs. |
| Volym (metrisk) Tja | 22 mL |
| Visa mer |