Läs mer
Axygen™ Lågprofilreagensbehållare med flera brunnar
Produktkod. p-4910554 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
32 mL
84 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kanaler:
8
12
Förpackning:
25/Cs.
Individuellt inslagna; 25/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Kanaler Förpackning Förpackningsstorlek
11310265 84 mL Icke-steril 12 25/Cs. Paket med 25
11320265 84 mL Sterila 12 Individuellt inslagna; 25/Cs. Paket med 25
11350265 32 mL Icke-steril 8 25/Cs. Paket med 25
11360265 32 mL Sterila 8 Individuellt inslagna; 25/Cs. Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11310265 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer RESMW12LP
Tillverkad med ny polypropen för utmärkt kemikaliebeständighet
Corning erbjuder ett komplett sortiment av Axygen reagensbehållare med en och flera brunnar som finns tillgängliga i flera format för automatiserad och manuell användning. Alla reservoarer är designade för att överensstämma med standardmåtten för ANSI/SLAS-fotavtryck för mikroplattor och är kompatibla med de flesta automationsarbetsstationer. Reagensbehållare är tillverkade av polypropen för utmärkt kemisk resistens.
  • Hållbar och kostnadseffektiv
  • Olika format för flera applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI/SLAS, RNase/DNas-fri, icke-pyrogen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 84 mL
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Typ Reagensreservoar
nr per ärende 25/Cs.
Antal per förpackning 25/Pk.
Förpackning 25/Cs.
Volym (metrisk) Tja 7 mL
Kanaler 12
Disponibel Engångsbruk