Beskrivning
- Tipsformat: 96 tips
- Spetsvolymintervall: 50μ L till 200μ L
- Spetsmaterial: Klar polypropen
- RNas-/DNas-/humant gDNA-fritt
- Ickepyrogena
- Tillgängliga alternativ:
- Med eller utan aerosolbeständiga filter
- Icke-steril eller steril - Kompatibla huvuden: 8- eller 96-kanals standardvolym
- Rackformat: ANSI/SLAS
- Rackmaterial: Polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Grå |
| Rena påståenden | DNase, RNase Free |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering, Rund |
| Förpackning | SBS Kuggstång |
| Kvantitet | 50 Rack/Cs. |
| Visa mer |