Läs mer
Axygen™ PCR-rör med 0,2 ml kupollock
Produktkod. 10820721 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
Vitt
spektrum
Produkttyp:
Maxymum Recovery, PCR-rör med kupolformad kork
Tunnvägg, kupolförsedda PCR-rör
Tunnväggig PCR-rör med kupolformad lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Produktkod. 10820721
Brand: Axygen™ PCR02DC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tunn och jämn väggtjocklek för exakt värmeöverföring
Kvantitativa PCR-kompatibla rör för ett brett utbud av realtids-PCR-instrument.
  • PCR-rör med 0,2 ml volym
  • Rör med lock förseglade i full längd; insättningslock säkerställer tät passform, eliminerar provavdunstning
  • Välj bland en mängd olika färger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Färg Vitt
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Standard 96-brunnars block av realtids-PCR-instrument och termiska överföringstillämpningar
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Förslutningstyp Kupolformad mössa
Formatera Provrör
Produkttyp Tunnvägg, kupolförsedda PCR-rör