Beskrivning
Axygen™ 0,2 mL tunnväggiga 12-rems PCR-rör, tillgängliga i ett sortiment av färger är designade för att passa en mängd olika termiska cykler. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek tillåter exakt termisk överföring, jämn insättningslock säkerställer en tät passform för att förhindra avdunstning.
RNase-/DNas-fri Ickepyrogena Icke steril Kepsar säljs separat Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas, pyrogenfri |
| Färg | Diverse |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Standard 96-brunnars block av realtids-PCR-instrument och termiska överföringstillämpningar |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Kupolformad mössa |
| Visa mer |