Läs mer
Axygen™ PCR-rör med 0,2 ml kupollock
Produktkod. 11341914 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
Vitt
spektrum
Produkttyp:
Maxymum Recovery, PCR-rör med kupolformad kork
Tunnvägg, kupolförsedda PCR-rör
Tunnväggig PCR-rör med kupolformad lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp Förpackningsstorlek
11341914 Vitt Tunnvägg, kupolförsedda PCR-rör Paket med 1000
11311924 Diverse Tunnvägg, kupolförsedda PCR-rör Paket med 1000
11351914 Blått Tunnväggig PCR-rör med kupolformad lock Paket med 1000
10820721 Vitt Tunnvägg, kupolförsedda PCR-rör Paket med 10000
11370145 Klart Maxymum Recovery, PCR-rör med kupolformad kork Paket med 1000
11361914 Grön Tunnväggig PCR-rör med kupolformad lock Paket med 1000
11371914 Orange Tunnväggig PCR-rör med kupolformad lock Paket med 1000
11381914 Rött Tunnväggig PCR-rör med kupolformad lock Paket med 1000
11380145 spektrum Tunnväggig PCR-rör med kupolformad lock Paket med 10000
11391914 Violett Tunnväggig PCR-rör med kupolformad lock Paket med 1000
11301924 Gult Tunnväggig PCR-rör med kupolformad lock Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11341914 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer PCR02DC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    794.00 SEK
    440.41 SEK / Paket med 1000
    Save 353.59 SEK
    44% Av
Beräknad leverans: 08-03-2027
Tunn och jämn väggtjocklek för exakt värmeöverföring
Kvantitativa PCR-kompatibla rör för ett brett utbud av realtids-PCR-instrument.
  • PCR-rör med 0,2 ml volym
  • Rör med lock förseglade i full längd; insättningslock säkerställer tät passform, eliminerar provavdunstning
  • Välj bland en mängd olika färger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Färg Vitt
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Standard 96-brunnars block av realtids-PCR-instrument och termiska överföringstillämpningar
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Förslutningstyp Kupolformad mössa
Formatera Provrör
Produkttyp Tunnvägg, kupolförsedda PCR-rör