Läs mer
Axygen™ PCR-rör med 0,2 ml kupollock
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blue
Clear
Diverse
Green
Orange
Red
Spectrum
Violet
Vitt
Yellow
Produkttyp:
Maxymum Recovery, Domed Cap PCR Tubes
Thin Wall, Domed Cap PCR Tube
Tunnvägg, kupolförsedda PCR-rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Beskrivning
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
- PCR tubes with 0.2mL volume
- Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
- Choose from a wide variety of colors
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Färg | Blue |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| För användning med (utrustning) | Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications |
| Form | Conical |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Material | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Domed Cap |
| Visa mer |