Läs mer
Axygen™ PCR-rör med 0,2 ml kupollock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4102805 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
Vitt
spektrum
Produkttyp:
Maxymum Recovery, PCR-rör med kupolformad kork
Tunnvägg, kupolförsedda PCR-rör
Tunnväggig PCR-rör med kupolformad lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Produktkod. 11311924
Brand: Axygen™ PCR02DA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tunn och jämn väggtjocklek för exakt värmeöverföring
Axygen™ 0,2 mL tunnväggiga 12-rems PCR-rör, tillgängliga i ett sortiment av färger är designade för att passa en mängd olika termiska cykler. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek tillåter exakt termisk överföring, jämn insättningslock säkerställer en tät passform för att förhindra avdunstning.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke steril
  • Kepsar säljs separat
  • Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
    Färg Diverse
    Volym (metrisk) 0.2 mL
    Kvantitet 1000/Pk., 10Pk./Cs.
    Stängningsmaterial Polypropen
    För användning med (utrustning) Standard 96-brunnars block av realtids-PCR-instrument och termiska överföringstillämpningar
    Form Konisk
    Sterilitet Icke-steril
    Material Polypropen
    Förslutningstyp Kupolformad mössa
    Formatera Provrör
    Produkttyp Tunnvägg, kupolförsedda PCR-rör