Läs mer
Axygen™ PCR-rör med platt lock, 0,2 ml
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
spektrum
Produkttyp:
Tunnväggig PCR-rör
Tunnväggiga PCR-rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Beskrivning
Designad för att passa standardblock med 96 brunnar. Axygen™ PCR-rör med platt lock, 0,2 m är gjorda av icke-steril polypropen. Varje koniskt rör har en tunn och jämn väggtjocklek. Tättslutande lock säkrar innehållet och förhindrar avdunstning. Finns i ett sortiment av färger.
- Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of real-time PCR instruments
- Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
- Even insertion cap seals full length for a tight fit that prevents sample evaporation
- Maxymum Recovery™ option provides ultra-low retention and high yield
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
- Available in a wide variety of colors to support color-coding
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Färg | spektrum |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| För användning med (utrustning) | Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications |
| Form | Conical |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Material | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Flat Cap |
| Visa mer |