Läs mer
Axygen™ PCR-rör med platt lock, 0,2 ml
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11396044 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
spektrum
Produkttyp:
Tunnväggig PCR-rör
Tunnväggiga PCR-rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp unitSize
11396044 Blått Tunnväggiga PCR-rör Paket med 1000
11356054 Diverse Tunnväggiga PCR-rör Paket med 1000
12746849 Klart Tunnväggiga PCR-rör Paket med 10000
11376044 Klart Tunnväggiga PCR-rör Paket med 1000
11306054 Grön Tunnväggig PCR-rör Paket med 1000
11316054 Orange Tunnväggig PCR-rör Paket med 1000
11326054 Rött Tunnväggig PCR-rör Paket med 1000
11336054 Violett Tunnväggiga PCR-rör Paket med 1000
11346054 Gult Tunnväggiga PCR-rör Paket med 1000
11320145 spektrum Tunnväggig PCR-rör Paket med 10000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11396044 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer PCR02B
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att passa standardblock med 96 brunnar. Axygen™ PCR-rör med platt lock, 0,2 m är gjorda av icke-steril polypropen. Varje koniskt rör har en tunn och jämn väggtjocklek. Tättslutande lock säkrar innehållet och förhindrar avdunstning. Finns i ett sortiment av färger.
  • Kvantitativa PCR-kompatibla rör för ett brett utbud av realtids-PCR-instrument
  • Ultratunn och konsekvent väggtjocklek möjliggör exakt värmeöverföring
  • Jämn införingslock förseglar full längd för en tät passform som förhindrar provavdunstning
  • Maxymum Recovery™ alternativet ger ultralåg retention och hög avkastning
  • Certifierad RNase-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
  • Finns i en mängd olika färger för att stödja färgkodning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Färg Blått
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Standard 96-brunnars block av realtids-PCR-instrument och termiska överföringstillämpningar
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Förslutningstyp Platt mössa
Formatera Provrör
Produkttyp Tunnväggiga PCR-rör