Läs mer
Axygen™ PCR-rör med 0,5 ml platt lock
Produktkod. 11331974 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Klart
Rött
Violett
Produkttyp:
Maxymum Recovery PCR-rör
Tunnväggig PCR-rör
Tunnväggiga PCR-rör
Kvantitet:
1000/förpackning, 10-förpackning/förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
11331974 Klart Tunnväggiga PCR-rör 1000/förpackning, 10-förpackning/förpackningar Paket med 1000
11371974 Rött Tunnväggig PCR-rör 1000/förpackning, 10-förpackning/förpackningar Paket med 1000
12736869 Blått Tunnväggiga PCR-rör 1000/förpackning, 10-förpackning/förpackningar Paket med 10000
11341974 Blått Tunnväggiga PCR-rör 1000/förpackning, 10-förpackning/förpackningar Paket med 1000
11301984 Diverse Tunnväggiga PCR-rör 1000/förpackning, 10-förpackning/förpackningar Paket med 1000
11351974 Grön Tunnväggig PCR-rör 1000/förpackning, 10-förpackning/förpackningar Paket med 1000
11390145 Klart Maxymum Recovery PCR-rör 1000/förpackning, 10-förpackning/förpackningar Paket med 1000
11381974 Violett Tunnväggiga PCR-rör 1000/förpackning, 10-förpackning/förpackningar Paket med 1000
11391974 Gult Tunnväggig PCR-rör 1000/förpackning, 10-förpackning/förpackningar Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11331974 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer PCR05C
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tunn och jämn väggtjocklek för exakt värmeöverföring
Kvantitativa PCR-kompatibla rör för ett brett utbud av realtids-PCR-instrument.
  • Rör med lock förseglade i full längd; insättningslock säkerställer tät passform, eliminerar provavdunstning
  • Välj bland en mängd olika färger
  • Certifierad RNase-/DNase-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke steril
  • Tillverkad av polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.5 mL
Kvantitet 1000/förpackning, 10-förpackning/förpackningar
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Standard 96-brunnars block av realtids-PCR-instrument och termiska överföringstillämpningar
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Förslutningstyp Platt mössa
Formatera Provrör
Produkttyp Tunnväggiga PCR-rör