Läs mer
Axygen™ PCR-rör med 0,5 ml platt lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11341974 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Klart
Rött
Violett
Produkttyp:
Maxymum Recovery PCR-rör
Tunnväggig PCR-rör
Tunnväggiga PCR-rör
Kvantitet:
1000/förpackning, 10-förpackning/förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Produktkod. 11341974
Brand: Axygen™ PCR05B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tunn och jämn väggtjocklek för exakt värmeöverföring
Kvantitativa PCR-kompatibla rör för ett brett utbud av realtids-PCR-instrument.
  • Rör med lock förseglade i full längd; insättningslock säkerställer tät passform, eliminerar provavdunstning
  • Välj bland en mängd olika färger
  • Certifierad RNase-/DNase-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke steril
  • Tillverkad av polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Färg Blått
Volym (metrisk) 0.5 mL
Kvantitet 1000/förpackning, 10-förpackning/förpackningar
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Standard 96-brunnars block av realtids-PCR-instrument och termiska överföringstillämpningar
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Förslutningstyp Platt mössa
Formatera Provrör
Produkttyp Tunnväggiga PCR-rör