Läs mer
Axygen™ PCR-rör med 0,5 ml platt lock
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Klart
Rött
Violett
Produkttyp:
Maxymum Recovery PCR-rör
Tunnväggig PCR-rör
Tunnväggiga PCR-rör
Kvantitet:
1000/förpackning, 10-förpackning/förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Beskrivning
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
- Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
- Choose from a wide variety of colors
- Certified RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured from polypropylene
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Färg | Rött |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Kvantitet | 1000/förpackning, 10-förpackning/förpackningar |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| För användning med (utrustning) | Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications |
| Form | Conical |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Material | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Flat Cap |
| Visa mer |